Learn More
Stuart™ Accessoires de plaque chauffante
Click to view available options
Dimensions:
S
5 ml
10 ml
25 ml
Type:
Base du bloc chauffant
Insert pour blocs chauffants
Pince pour bloc chauffant
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ce système de bain à sec avec inserts interchangeables peut être utilisé avec diverses plaques chauffantes Stuart et agitateurs à plaque chauffante
- Conçu pour chauffer les flacons à fond rond
- Plaques de base de petite et moyenne taille offertes ; chacune peut accueillir jusqu’à trois inserts pour bloc chacun
- Une troisième plaque de base plus grande est dotée de poignées résistantes à la chaleur et accepte un insert pour bloc unique pour flacons jusqu’à 500 ml
- Les inserts pour blocs anodisés résistants aux produits chimiques et aux solvants fournissent une méthode sûre pour la synthèse de réactions simples ou multiples
- Les accessoires pour plaques chauffantes offrent des performances de chauffage égales ou supérieures à celles de l’huile de silicone
- Le puits peu profond offre un excellent transfert de température sans compromettre la vision de la réaction ou risquer de fissurer la verrerie
- Chaque plaque de base comporte un trou pour accueillir une sonde de contrôleur de température
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Plaques chauffantes (6 x 6 po) |
| Quantité | 3/boîte |
| Dimensions | 25 ml |
| Type | Insert pour blocs chauffants |
| Matériau | Bloc anodisé résistant aux produits chimiques et aux solvants |