Learn More
Stuart™ Accessoires de plaque chauffante
Code produit. 15105914
Click to view available options
Dimensions:
S
5 ml
10 ml
25 ml
Type:
Base du bloc chauffant
Insert pour blocs chauffants
Pince pour bloc chauffant
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15105914
Marque: Stuart™ 0480570
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires pour plaques chauffantes Stuart™ pour une utilisation avec les plaques chauffantes/agitateurs qui ont une plaque supérieure de 6 x 6 po
  • Ce système de bain à sec avec inserts interchangeables peut être utilisé avec diverses plaques chauffantes Stuart et agitateurs à plaque chauffante
  • Conçu pour chauffer les flacons à fond rond
  • Plaques de base de petite et moyenne taille offertes ; chacune peut accueillir jusqu’à trois inserts pour bloc chacun
  • Une troisième plaque de base plus grande est dotée de poignées résistantes à la chaleur et accepte un insert pour bloc unique pour flacons jusqu’à 500 ml
  • Les inserts pour blocs anodisés résistants aux produits chimiques et aux solvants fournissent une méthode sûre pour la synthèse de réactions simples ou multiples
  • Les accessoires pour plaques chauffantes offrent des performances de chauffage égales ou supérieures à celles de l’huile de silicone
  • Le puits peu profond offre un excellent transfert de température sans compromettre la vision de la réaction ou risquer de fissurer la verrerie
  • Chaque plaque de base comporte un trou pour accueillir une sonde de contrôleur de température
Spécification
À utiliser avec (équipement) Plaques chauffantes (6 x 6 po)
Dimensions S
Type Base du bloc chauffant