Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité transparentes XC™ Honeywell™ Code produit.: 11806940
Ajouter au panier
Sperian™ Lunettes de sécurité transparentes XC™ Honeywell™
Code produit. 11806940
Bleu
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Code produit. 11806940
Marque: Sperian™ 1010950
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantissent une couverture enveloppante totale et une vision périphérique exceptionnelle. Les lunettes de sécurité transparentes Sperian™ Honeywell™ XC™ protègent du haut jusqu’au bas de l’œil sans espaces.
  • Branches et verres réglables avec pont de nez flexible
  • Monture en plastique bleue extra flexible
  • Verres facilement remplaçables : pouvant être changés sans remplacer la monture entière
  • Tous les points de pression sont soulagés pour un confort exceptionnel toute la journée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166 et EN 170 1F 3-1.2
Revêtement de la lentille Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de protection faciale et oculaire
À utiliser avec (application) Utilisation générale et protection contre les chocs (45 m/s), parfaitement adaptées aux applications telles que les services publics, l’industrie lourde et légère, la biotechnologie, la construction navale et la construction automobile.
Couleur de la monture Bleu
Nb par paquet 1paire
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sperian™ Lunettes de sécurité transparentes XC™ Honeywell™ >