Learn More
uvex Lunettes de sécurité i-5 avec verre CBR65
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparent
Description
- Les fonctions sophistiquées garantissent un confort utilisateur supérieur lorsqu’elles sont portées pendant de longues périodes
- Pont de nez souple et flexible pour un confort amélioré et un ajustement antidérapant
- La protection oculaire X-tended protège contre la poussière, la saleté et les particules en suspension
- La protection latérale X-tended augmente la protection sans restreindre la vision périphérique
- Inclinaison 3 positions pour un ajustement personnalisé
- La technologie de branche latérale X-twist extensible offre un réglage pratique et flexible
- Branches souples pour un ajustement sans pression et antidérapant
- Protection UV 400 fiable
Revêtement Supravision Excellence
- À l’intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Type de lentille | Supravision Excellence |
Revêtement de la lentille | Anti-fog |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Couleur de la monture | Anthracite, bleu |
Modèle | 9183 i-5 |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Non |
Lens Material | Polycarbonate |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Lunettes de sécurité i-5 avec verre CBR65 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu