Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fixation pour conducteurs souples
Fixation pour positionner les guides de lumière flexibles avec précision. À utiliser avec un bras articulé (158345) et une base (158340)
73.25€ - 121.00€
Spécification
Type | Pince de support |
---|---|
À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
Comprend | 1 trou M6 |
Accessoires requis | Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15703032
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
158335 |
Guides optiques flexibles |
88.95€
1 unité |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15793022
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
158330 |
Guides optiques flexibles |
88.95€
1 unité |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10074540
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157430 |
Guides optiques et éclairages annulaires en fibre optique |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15713032
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
158341 |
Lentille de mise au point Schott 158210 et jeu 158200 pour guides optiques flexibles de diamètre maximal 5 mm |
73.25€
1 unité |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15733042
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
400511 |
Éclairage annulaire de série VisiLED |
93.15€
1 unité |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15743042
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
400512 |
Éclairage annulaire de série VisiLED sur fond noir |
121.00€
1 unité |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fixation pour positionner les guides de lumières jusquà Ø 5 mm
- 1 trou M6 ou pour conducteur souples Ø 8 and 9 mm
- 1 trou M6 (selon modèle)
Spécification
Pince de support | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
1 trou M6 | |
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |