Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fixation pour conducteurs souples
Fixation pour positionner les guides de lumière flexibles avec précision. À utiliser avec un bras articulé (158345) et une base (158340)
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158330
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pince de fixation pour positionner les guides optiques flexibles
- 1 trou M6
- Pour une utilisation avec des diamètres allant jusqu’à 5 mm ou 8 à 9 mm
Spécification
Pince de support | |
5 mm | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
1 trou M6 |
0.2 in. | |
40 x 18 x 11 mm | |
Guides optiques flexibles | |
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |