Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fixation pour conducteurs souples
Fixation pour positionner les guides de lumière flexibles avec précision. À utiliser avec un bras articulé (158345) et une base (158340)
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157430
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pince de fixation pour positionner les lampes à anneaux annulaires Ø i = 58 et 66 mm et pour la lentille de mise au point 158 215 pour les guides optiques flexibles Ø 8 et 9 mm ; 1trou M6
Spécification
Pince | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
1 trou M6 |
45 x 25 mm | |
Guides optiques et éclairages annulaires en fibre optique | |
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |