Learn More
Hoefer™ Formeurs de gradient de série SG
Idéal pour générer des gradients de polyacrylamide, de saccharose et de chlorure de césium
498.00€ - 842.75€
Spécification
Type Formeur de gradients
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Volume (impérial) Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Volume (impérial) Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10089259
Afficher les documents Détails de la promotion
Hoefer™
SG100
Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels) 3,38 oz. 100 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11564424
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Hoefer™
SG100
Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels) 3,38 oz. 100 ml
599.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12089937
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Hoefer™
SG50
Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels) 1,69 oz. 50 ml
562.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11570764
Afficher les documents Détails de la promotion
Hoefer™
SG50
Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels) 1,69 oz. 50 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11544424
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Hoefer™
SG30
Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels) 1 oz 30 ml
507.00€
1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10049309
Afficher les documents Détails de la promotion
Hoefer™
SG500
Supports de gel multiples SE615, SE915 16,9 oz. 500 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12074647
Afficher les documents Détails de la promotion
Hoefer™
SG500
Supports de gel multiples SE615, SE915 16,9 oz. 500 ml
682.00€
1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11534424
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Hoefer™
SG15
Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels) 0,5 oz. 15 ml
498.00€
1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10714762
Afficher les documents Détails de la promotion
Hoefer™
80619761
Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels) 0,5 oz. 15 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Modèles SG 15, SG 30, SG 50 et SG 100
  • Coulés en résine acrylique lourde avec des vannes en résine PTFE étanches de haute qualité
  • Offrent une base plane pour assurer la stabilité sur les agitateurs magnétiques ; la tige de support peut se fixer sur le support circulaire pour augmenter la stabilité
  • Acceptent les raccords Luer ou les tubulures de 4 mm de dia. int. ; avec les adaptateurs fournis, possibilité d’accepter également les tubulures de 2 mm de dia. int. ou de calibre 22
  • SG 100 est idéal pour les supports de gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (pour quatre gels) ou SE 215 (pour 10 gels)
Modèle SG 500
  • Composé de deux chambres cylindriques en acrylique jointes et montées sur une base plate en acrylique
  • Utilise une simple vanne à poussée-traction pour ouvrir et fermer le passage entre le réservoir et les chambres de mélange
  • Convient à la formation des gradients de polyacrylamide ou des gradients de tampon utilisés avec des colonnes de chromatographie moyennes à petites
  • Idéal pour les supports de gel multiples Hoefer SE 615 ou SE 915
Spécification
Spécification
Formeur de gradients