Learn More
Hoefer™ Formeurs de gradient de série SG
Idéal pour générer des gradients de polyacrylamide, de saccharose et de chlorure de césium
Marque: Hoefer™ SG500
Includes:
- Modèles SG15, SG30, SG50 et SG100 : formeur de gradient avec vannes en PTFE, raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé d’adaptateur, aiguille de 22 gauge.
- Le modèle SG500 comprend un formeur de gradient avec vanne poussée-traction, quatre pinces de tuyau d’enveloppement et d’étanchéité.
Description
Modèles SG15, SG30, SG50 et SG100
- Moulés en plastique acrylique lourd avec des vannes en résine PTFE sans fuite de haute qualité
- Offre une base plate pour la stabilité sur les agitateurs magnétiques ; la tige de support peut être fixée sur le support pour une stabilité supplémentaire
- Accepte les tubes Luer ou de D.I. 4 mm ; avec les adaptateurs fournis, il peut également accepter des tubes de D.I. 2 mm ou tubulure de 22 gauge
- SG100 est idéal pour les supports de gel Hoefer Mighty Small™ SE275 (pour quatre gels) ou SE215 (pour10 gels)
- Composé de deux chambres cylindriques en acrylique jointes et montées sur une base plate en acrylique
- Utilise une simple vanne à poussée-traction pour ouvrir et fermer le passage entre le réservoir et les chambres de mélange
- Convient à la formation de gradients de polyacrylamide ou de gradients de tampon utilisés avec des colonnes de chromatographie moyennes à petites
- Idéal pour une utilisation avec les supports de gel multiples Hoefer SE615 ou SE915
Spécification
Supports de gel multiples SE615, SE915 | |
Formeur de gradient avec vanne à poussée-traction, quatre pinces pour tuyaux d’enveloppement et d’étanchéité | |
500 ml |
Formeur de gradients | |
16,9 oz. |