Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Capto™ MMC ImpRes
Préconditionnée avec une résine multimodale échangeuse de cations faibles pour la sélection et les purifications à petite échelle
Marque: Cytiva 29401108
Description
- La fonctionnalité multimodale de Capto MMC ImpRes offre une sélectivité différente par rapport aux colonnes traditionnelles échangeuses d’ions
- Lie les protéines à une force ionique élevée ou faible
- Élimine efficacement les contaminants tels que l’ADN, les protéines des cellules hôtes (HCP), la protéine A lixiviée et les agrégats
- Excellent choix pour la purification des MAbs et d’autres biomolécules avec une teneur en agrégats élevée.
- Peut généralement être utilisée lors de l’étape de polissage initiale dans les procédés de purification de MAb, ainsi que pour le polissage de fragments d’anticorps tels que les anticorps de domaine (DAbs)
- Rendements élevés obtenus grâce aux microbilles haute résolution et à la sélectivité du ligand
- Permet d’utiliser une approche de la plateforme pour le développement de procédés MAb
- Affiche une fenêtre de fonctionnement à pH/sel large
- Idéale pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que pour les purifications à petite échelle
Spécification
Polissage haute résolution d’anticorps monoclonaux (MAbs) et d’autres biomolécules | |
< 4 ml/min | |
Échangeur de cations faibles multimodaux | |
60 à 90 mg de MAb/ml | |
Colonne préconditionnée | |
1 mL | |
1 de chaque |
Agarose à haut débit | |
Chromatographie échangeuse d’ions multimodaux | |
À conserver entre 4°C et 30°C dans 20 % d’éthanol, 0,2 M d’acétate de sodium | |
5 bars (70 psi) | |
7 mm | |
3 à 12 | |
25 mm |
Sécurité et traitement
- HiTrap Capto MMC ImpRes, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.