Learn More
Cole-Parmer™ Stylo compteur numérique Essentials
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Émet un signal sonore automatique à chaque fois qu’un contact est effectué
- Écran LCD facile à lire qui affiche jusqu’à 99 999
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | LCD |
| Description | Stylo compteur numérique |
| Matériau | Plastique ABS durable |
| Diamètre (métrique) | 1,5 cm |
| Longueur (métrique) | 15,2 cm |
| Poids (impériale) | 1 oz. |
| Poids (métrique) | 28,35 g |
| À utiliser avec (application) | Microbiologie, comptage de cellules, comptage par points, comptage de pièces d’inventaire |
| Comprend | Bouchon |