Learn More
Fisherbrand™ Lames de microscope jetables
Code produit. 16505804 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Quantité:
144/Bte
Conditionnement:
144 pièces
Code produit. 16505804
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lames de microscope en plastique durables.
Lames de microscope en plastique durables.
  • Prénettoyé et emballé par douzaine
  • Taille : 3 × 1 po (7,6 × 2,5 cm)
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Matériau Plastique
Precleaned Oui
Quantité 144/Bte