Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants HAEMAFlex™ 12/16
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Rotor à godets oscillants HAEMAFlex 16
Rotor à godets oscillants HAEMAFlex 12
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour satisfaire des besoins de traitement sanguin à haut débit, utilisez le rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 pour 12 poches de sang de 500 ml. Sinon, procédez à une mise à niveau de la capacité de votre centrifugeuse pour atteindre 16 poches de sang de 500 ml grâce au rotor Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 et aux mêmes godets.
Traitement d’échantillons à haut débit, suffisamment souple pour répondre à vos besoins actuels et futurs avec 12 ou 16 poches de sang de 500 ml (12 ou 16 de 1 000 ml), avec le même système de godets.
Ces rotors carénés sont dotés de la technologie Thermo Scientific™ Eco-Spin™, offrant ainsi une économie d’énergie allant jusqu’à 60 %, selon une évaluation technique de conceptions carénées et non carénées du même corps de rotor.
Ils sont compatibles avec les fonctions Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ pour permettre une ouverture instantanée du couvercle du rotor, le stockage et l’identification du rotor afin de gagner du temps. Ils protègent l’intégrité de vos échantillons.
Des godets de rotor avec revêtement nickel Thermo Scientific™ Dura-Coat™ sont également disponibles pour améliorer la protection contre la corrosion en raison de l’humidité, des produits chimiques ou des solutions alcalines. Sans eux, l’intégrité structurelle d’un godet de rotor métallique peut être affaiblie.
Ces rotors carénés sont dotés de la technologie Thermo Scientific™ Eco-Spin™, offrant ainsi une économie d’énergie allant jusqu’à 60 %, selon une évaluation technique de conceptions carénées et non carénées du même corps de rotor.
Ils sont compatibles avec les fonctions Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ pour permettre une ouverture instantanée du couvercle du rotor, le stockage et l’identification du rotor afin de gagner du temps. Ils protègent l’intégrité de vos échantillons.
Des godets de rotor avec revêtement nickel Thermo Scientific™ Dura-Coat™ sont également disponibles pour améliorer la protection contre la corrosion en raison de l’humidité, des produits chimiques ou des solutions alcalines. Sans eux, l’intégrité structurelle d’un godet de rotor métallique peut être affaiblie.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à godets oscillants HAEMAFlex 12 |
| Matériau | Corps du rotor en acier inoxydable, pare-brise et godet en aluminium, flacon en polypropylène |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 12 poches de sang de 500 ml (12 x 1 000 ml), 312 tubes de sang de 5/7 ml (godets ovales 75003964 requis) |
| FCR max. | 7 187 x g |
| Vitesse max. | 4 700 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses Thermo Scientific Cryofuge 8 et 16 et Sorvall BP 8 et 16 |