Learn More
Kartell™ Plateaux en polystyrène résistant aux chocs Plastilab™
Pour les produits alimentaires et l’usage général en laboratoire.
10.55€ - 241.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PS |
Type | Plateau |
À utiliser avec | Produits alimentaires et utilisation générale en laboratoire |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11391245
|
Kartell™
0570603 |
1,4 L |
16.56€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11381245
|
Kartell™
0570503 |
0,8 L |
15.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11371205
|
Kartell™
0570803 |
1,9 L |
15.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10223951
|
Kartell™
0570903 |
1,6 L |
176.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11351205
|
Kartell™
0571003 |
2,8 L |
10.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11311255
|
Kartell™
0571103 |
5,4 L |
35.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10459972
|
Kartell™
0571203 |
3,8 L |
241.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11331205
|
Kartell™
0570103 |
0,4 L |
11.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10142711
|
Kartell™
0571503 |
7,8 L |
214.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Beschreibung
- Avec pieds rainurés pour plus de stabilité
- Non autoclavable
Spezifikation
Blanc | |
Plateau | |
Rectangulaires |
PS | |
Produits alimentaires et utilisation générale en laboratoire | |
Non autoclavable |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kartell™ Plateaux en polystyrène résistant aux chocs Plastilab™