Learn More
Kartell™ Plateaux en polystyrène résistant aux chocs Plastilab™
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,4 L
0,8 L
1,4 L
1,6 L
1,9 L
2,8 L
3,8 L
5,4 L
7,8 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
Description
- Avec pieds rainurés pour plus de stabilité
- Non autoclavable
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1,6 L |
| Dimensions (L x l x H) | Ext. : 202 x 151 x 81 ; Int. : 140 x 90 x 70 mm |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 70 mm (intérieur), 81 mm (extérieur) |
| Longueur (métrique) | 140 mm (intérieur), 202 mm (extérieur) |
| Matériau | PS |
| Type | Plateau |
| Largeur (métrique) | 151 mm (extérieur), 90 mm (intérieur) |
| À utiliser avec | Produits alimentaires et utilisation générale en laboratoire |
| Nb par paquet | 20/boîte |
| Afficher plus |