Learn More
Kartell™ Plateaux en polystyrène résistant aux chocs Plastilab™
Pour les produits alimentaires et l’usage général en laboratoire.
Marque:  Kartell™ 0570603
4.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21644" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11391245
  • 16.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec pieds rainurés pour plus de stabilité
  • Non autoclavable
Spécification
Spécification
1,4 L
Blanc
260 mm (intérieur), 303 mm (extérieur)
Plateau
Produits alimentaires et utilisation générale en laboratoire
Rectangulaires
Ext. : 303 x 151 x 42 ; Int. : 270 x 120 x 30 mm
30 mm (intérieur), 42 mm (extérieur)
PS
110 mm (intérieur), 151 mm (extérieur)
20/boîte
Non autoclavable