Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de HGF de souris
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EMHGF
Description
Le test ELISA pour facteur de croissance des hépatocytes de souris (HGF de souris) quantifie la présence d’HGF de souris dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de la souris. L’essai reconnaîtra exclusivement le HGF de souris naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide HGF pour souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le facteur de croissance des hépatocytes (HGF) est un membre de la sous-famille plasminogène des peptidases S1. Le polypeptide inactif formé lors de la traduction subit un clivage pour produire une chaîne alpha 69 kDa et une chaîne bêta 34 kDa. Une liaison disulfure entre les deux chaînes rend active HGF. HGF est sécrétée par les cellules mésenchymateuses et stimule la mitogenèse, la motilité cellulaire et l’invasion de la matrice. Elle est impliquée dans la croissance cellulaire et la morphogénèse dans une grande variété de types de tissus. Chez l’homme, HGF est présente sur le chromosome 7.
Spécification
Q08048 | |
400 pg/ml | |
Kit HGF ELISA, 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, famille de protéines de chimiokines et récepteurs, méthode de détection colorimétrique, essai immuno-enzymatique conçu pour la quantification et la détection de l’HGF dans les échantillons | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Colorimétrique | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
15234 | |
Souris | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
C230052L06Rik, HGF/SF, NK1, NK2, SF, SF/HGF | |
1 heures 20 min |
0,614-60 ng/ml | |
400 pg/ml à 60 ng/ml | |
Analyse HGF | |
Biotine | |
Kit ELISA sandwich | |
Chimiokine & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
C230052L06Rik,HGF/SF,NK1,NK2,SF,SF/HGF | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque de bandelettes à 96-puits préchargées de HGF anti-souris, étalon de HGF de souris recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20 X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l‘acide sulfurique 0,2 M, diluant de dosage 5 X tampon concentré) | |
96 dosages | |
Apoptose | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.