Learn More
Hexaméthyldisilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
29.70€ - 272.36€
Identifiants chimiques
CAS | 1450-14-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.38 |
Numéro MDL | MFCD00008258 |
Clé InChI | NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane |
CID PubChem | 74057 |
Nom IUPAC | hexamethyldisilane |
SMILES | C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11464534
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13155.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11474534
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13155.14 |
25 g |
90.35€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11484534
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13155.22 |
100 g |
272.36€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Hexamethyldisilane acts as a silylating reagent for allylic acetates, aryl halides and diketones. It is a source material for vapor deposition during silicon carbide growth. It is also used in electronic and semiconducter industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hexaméthyldisilane agit comme réactif de silylation pour les acétates allyliques, les halogénures d’aryle et les dicétones. Il s’agit d’un matériau source pour le dépôt de vapeur pendant la croissance du carbure de silicium. Il est également utilisé dans l’industrie électronique et celle des semi-conducteurs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther et l’acétone.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les bases.
Identifiants chimiques
1450-14-2 | |
146.38 | |
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N | |
74057 | |
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
C6H18Si2 | |
MFCD00008258 | |
hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane | |
hexamethyldisilane |
Spécification
112°C to 113°C | |
12°C to 13°C | |
C6H18Si2 | |
UN1993 | |
−1°C (30°F) | |
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N | |
hexamethyldisilane | |
74057 | |
≥98% |
Hexamethyldisilane | |
1450-14-2 | |
MFCD00008258 | |
1633463 | |
hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane | |
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C | |
146.38 | |
146.38 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H319-H317-H335
Highly flammable liquid and vapour.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : JM9170000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.