Learn More
Hexaméthyldisilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464534
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11464534
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13155.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1450-14-2 | C6H18Si2 | 146.38 g/mol
Hexamethyldisilane acts as a silylating reagent for allylic acetates, aryl halides and diketones. It is a source material for vapor deposition during silicon carbide growth. It is also used in electronic and semiconducter industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthyldisilane agit comme réactif de silylation pour les acétates allyliques, les halogénures d’aryle et les dicétones. Il s’agit d’un matériau source pour le dépôt de vapeur pendant la croissance du carbure de silicium. Il est également utilisé dans l’industrie électronique et celle des semi-conducteurs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther et l’acétone.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-14-2
Formule moléculaire C6H18Si2
Poids moléculaire (g/mol) 146.38
Numéro MDL MFCD00008258
Clé InChI NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
CID PubChem 74057
Nom IUPAC hexamethyldisilane
SMILES C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 112°C to 113°C
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisilane
Point de fusion 12°C to 13°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1633463
Point d’éclair −1°C (30°F)
Poids de la formule 146.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.