Learn More
Hexaméthyldisilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hexamethyldisilane acts as a silylating reagent for allylic acetates, aryl halides and diketones. It is a source material for vapor deposition during silicon carbide growth. It is also used in electronic and semiconducter industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hexaméthyldisilane agit comme réactif de silylation pour les acétates allyliques, les halogénures d’aryle et les dicétones. Il s’agit d’un matériau source pour le dépôt de vapeur pendant la croissance du carbure de silicium. Il est également utilisé dans l’industrie électronique et celle des semi-conducteurs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther et l’acétone.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les bases.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 112°C to 113°C |
| Nom chimique ou matériau | Hexamethyldisilane |
| Point de fusion | 12°C to 13°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1633463 |
| Point d’éclair | −1°C (30°F) |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and acetone. |
| Poids de la formule | 146.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Show More |
Safety and Handling
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.