Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur microbiologique Heratherm™ General Protocol
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réalisez de nombreuses applications générales grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. La gamme d’incubateurs microbiologiques Heratherm General Protocol est spécialement conçue pour garantir la sécurité des échantillons, pour des applications dans les laboratoires pharmaceutiques, médicaux, de recherche et agroalimentaires.
- La convection naturelle procure un léger flux d’air et un séchage minimal
- Chambre en acier inoxydable résistant à la corrosion (AISI 430)
- Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
- Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
- Incubateur incroyablement compact
- Plage de températures de l’ambiant +5° à 75°C
- Uniformité thermique de ±0,6°C (mesurée à 37°C)
- Stabilité thermique de ±0,2°C (mesurée à 37°C)
- La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
Informations de Commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 14,3 pieds cubes |
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide |
| Capacité (métrique) | 405 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Convection Type | Convection naturelle |
| Nbre d’étagères | 2 fournis/39 max. |
| Type de bouchon | Spécifique selon le pays |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante +5°C à 75°C |
| Type | Incubateur microbiologique |
| Afficher plus |