Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ Advanced Protocol
Effectuez des applications multiples grâce aux étuves Advanced Protocol, qui offrent une uniformité précise de la température et une faible consommation d’énergie.
3030.00€ - 10552.50€
Spécification
Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide |
---|---|
Alimentation électrique | 208/240 V 60 Hz |
Tension | 208/240 V |
Fréquence | 60 Hz |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type | Matériau | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type | Matériau | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17868298
|
Thermo Scientific™
51028126 |
170 L | Mechanical Convection Oven | Acier enduit | NEMA 6-20P | N/A | N/A | N/A | |||||
16651854
|
Thermo Scientific™
51028125 |
97 L | Convection mécanique | Acier enduit | Nema 6-20 |
3820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15966832
|
Thermo Scientific™
51028117 |
168 L | Convection naturelle | Acier enduit | Nema 6-20 |
3929.55€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15105225
|
Thermo Scientific™
51028116 |
99 L | Convection naturelle | Acier enduit | Nema 6-20 |
3030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15197425
|
Thermo Scientific™
51029344 |
731 l | Convection mécanique | Acier inoxydable | Nema 6-20 |
10552.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Caractéristiques :- Large plage de températures jusqu’à 330°C
- Vitesse de ventilation réglable pour une circulation d’air adaptée en fonction des applications dans les modèles à convection mécanique (séchage de poudres par exemple)
- Vitesse élevée pour séchage et chauffe accélérés, récupération rapide, stabilité et uniformité thermiques optimales
- Régulateur de température programmable pour les montées en température et les paliers
- Possibilité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes, chacun avec 10 étapes distinctes
- Vitesse de ventilation et position du régulateur de débit d’air commandées électroniquement
- Les programmes peuvent être répétés automatiquement
- Le port d’accès permet d’introduire des sondes permettant un contrôle indépendant des données
- Une routine d’étalonnage simple assure une précision de la température au fil du temps
- La fonction d’accélération permet de chauffer—rapidement, sans avoir à faire fonctionner l’étuve 24h/24 et7j/7 (non disponible sur les unités de grande capacité)
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Garantie : Garantie de 2 ans
Spécification
Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide | |
208/240 V 60 Hz | |
208/240 V | |
60 Hz |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.