Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ Advanced Protocol
Code produit. 17868298 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
97 L
99 l
168 L
170 l
731 l
Type:
Convection mécanique
Convection naturelle
Étuve de convection mécanique
Matériau:
Acier enduit
Acier inoxydable
Type de bouchon:
NEMA 6-20P
Nema 6-20
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17868298
Marque: Thermo Scientific™ 51028126
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez des applications multiples grâce aux étuves Advanced Protocol, qui offrent une uniformité précise de la température et une faible consommation d’énergie.
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Heratherm Advanced Protocol Ovens provide a choice of gravity or mechanical convection. Gravity convection units are designed to protect delicate samples while offering temperature uniformity of ±2.9°C or better, and temperature stability of at least ±0.3°C at 150°C. Mechanical convection models provide temperature uniformity of ±3.0°C or better, and temperature stability of at least ±0.2°C at 150°C.
  • Broad temperature range—up to 330°C
  • Adjustable fan speed for application-related airflow in mechanical convection models (e.g. drying of powders)
  • High speed for expedited drying and heating, quick recovery, and optimal temperature stability and uniformity
  • Programmable controller for temperature ramps and dwells
  • Up to 10 programs can be saved, each with 10 discrete steps
  • Features electronically controlled fan speed and damper position
  • Programs can be repeated automatically
  • Access port allows the introduction of sensors for independent data monitoring
  • Simple calibration routine ensures temperature accuracy over time
  • Boost function enables rapid heating up—no need to operate the oven 24/7 (not available in large capacity units)
Ordering Information:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide
Description 51028126
Capacité (métrique) 170 l
max. (métrique) 330°C
Type Étuve de convection mécanique
Matériau Acier enduit
Nbre d’étagères 2 fournis/19 max.
Type de bouchon NEMA 6-20P
Stabilité de la température ±1.5°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 20.4 x 18.3 x 27.9 in. (51.8 x 46.4 x 70.8 cm)
Dimensions (L x l x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 in (73,8 x 64 x 92 cm)
Longueur (impériale) 29,1 in
Longueur (métrique) 73.8 cm
Largeur (impériale) 25,2 in
Largeur (impériale) intérieure 18,3 in
Largeur (métrique) 64 cm
Largeur (métrique) intérieure 46.4 cm
Hauteur (impériale) 36,2 in
Hauteur (impériale) intérieure 27,9 po
Hauteur (métrique) 92 cm
Hauteur (métrique) intérieure 70.8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 20,4 po
Profondeur (métrique) intérieure 51.8 cm
Alimentation électrique 208/240 V 60 Hz
Tension 208/240 V
Puissance 3360 w
Ampérage 14 A
Fréquence 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.