Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 %, pour la biochimie
49.04€ - 2572.80€
Identifiants chimiques
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.30 |
Numéro MDL | MFCD00006158 |
Clé InChI | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid |
CID PubChem | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10521241
|
Thermo Scientific Chemicals
172570250 |
25 g | Flacon en verre |
49.04€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666572
|
Thermo Scientific Chemicals
172571000 |
100 g | Flacon en verre |
120.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10246130
|
Thermo Scientific Chemicals
172572500 |
250 g | Flacon en verre |
239.19€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10123742
|
Thermo Scientific Chemicals
172570010 |
1 kg | Flacon en verre |
683.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11936521
|
Thermo Scientific Chemicals
172570050 |
5 kg | Récipient en plastique |
2572.80€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
23831 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid | |
CHEBI:42334 |
Spécification
0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm | |
(5% aq. soln.) (1cm cell) | |
234.0°C to 238.0°C | |
238°C | |
99% | |
1 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs) | |
MFCD00006158 | |
15, 4689 | |
Solubility in water: 704g/L (20°C). | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
99% |
HEPES | |
7365-45-9 | |
Sans désignation | |
Liquide ou solide | |
Authentique | |
C8H18N2O4S | |
23, V,2, 379 | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique | |
23831 | |
238.3 | |
Biochimie |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HEPES