Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 %, pour la biochimie
Code produit. 10666572
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Absorbance 0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm
Nom chimique ou matériau HEPES
Conditions d’absorbance (5% aq. soln.) (1cm cell)
Point de fusion 234.0°C to 238.0°C
Couleur Sans désignation
Informations sur la décomposition 238°C
Forme physique Liquide ou solide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :704 g/l (20°C).
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
Poids de la formule 238.3
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie