Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 %, pour la biochimie
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
Absorbance | 0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm |
Nom chimique ou matériau | HEPES |
Conditions d’absorbance | (5% aq. soln.) (1cm cell) |
Point de fusion | 234.0°C to 238.0°C |
Couleur | Sans désignation |
Informations sur la décomposition | 238°C |
Forme physique | Liquide ou solide |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HEPES