Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solution tampon de 0,5M, pH 7,5
Description
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’HEPES est généralement utilisé dans la culture cellulaire à une concentration comprise entre 5 mm et 30 mm. Il est utilisé dans les milieux de culture cellulaire, dans les formulations de tampon biopharma (en amont et en aval) et dans les réactifs de diagnostic. Les tampons à base de HEPES sont utilisés dans les bioprocédés de purification des anticorps, des bioactifs, des protéines et des facteurs de croissance.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | HEPES buffer soln. |
Concentration | Solution de tampon 0.5M |
pH | 7.5 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Informations sur la solubilité | Fully miscible in water. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P15L519 | Certificat d’analyse | 19/03/2025 | J61275.AK,J61275.AE |
W23K514 | Certificat d’analyse | 30/10/2024 | J61275.AK,J61275.AE |
U24K512 | Certificat d’analyse | 20/09/2024 | J61275.AK,J61275.AE |
S07K551 | Certificat d’analyse | 30/07/2024 | J61275.AK,J61275.AE |
N08K511 | Certificat d’analyse | 31/03/2024 | J61275.AK,J61275.AE |