Learn More
Greiner Bio-One Tubes sous vide pour hématologie K2 EDTA
Pour les tests d’immunohématologie de routine
Marque: Greiner Bio-One 454209
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau du tube :Polyéthylène téréphtalate
- Couleur du bouchon/anneau : lavande/noir/jaune
Compliance
Marquage CE
Spécification
K2EDTA | |
Safety Pull Cap | |
Lavande | |
13 x 75 mm |
PET | |
4 mL | |
For routine immunohematology testing |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes sous vide pour hématologie K2 EDTA > 4 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu