Learn More
Greiner Bio-One Tubes sous vide pour hématologie K2 EDTA
Pour les tests d’immunohématologie de routine
177.54€
Spécification
Matériau PET
Type de bouchon Safety Pull Cap
À utiliser avec (application) For routine immunohematology testing
Diamètre (métrique) externe 13 x 75 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Additif Couleur de bouchon Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Additif Couleur de bouchon Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
13018672
Afficher les documents
Greiner Bio-One
454209
K2EDTA Lavande 4 mL
177.54€
1200 pièces
Description
Description
  • Matériau du tube :Polyéthylène téréphtalate
  • Couleur du bouchon/anneau : lavande/noir/jaune
Compliance
Marquage CE
Spécification
Spécification
PET
Safety Pull Cap
For routine immunohematology testing
13 x 75 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes sous vide pour hématologie K2 EDTA