Learn More
3M™ Adaptateur pour plaque arrière de casque
Click to view available options
Modèle:
P3HV
Z3AF
Conditionnement:
1 pièce
10 paires
Description
- Adaptateur pour fixer les multivisières et visières 3M™ aux casques de sécurité pour une meilleure protection faciale
- S’enclenche facilement dans la plupart des casques de sécurité grâce aux fentes universelles pour accessoires afin d’assurer une protection faciale
- Adaptateur pour montage de visières ou de casques antibruit
- S’enclenche facilement dans la prise universelle pour accessoires du casque afin d’éviter que ces accessoires ne soient endommagés pendant l’utilisation
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Visières, multivisières et casques de protection |
| À utiliser avec (application) | Fixation des visières aux casques |
| Type de produit | Adaptateur pour plaque arrière de casque |
| Modèle | P3HV |
| Largeur (métrique) | 25 mm |