Learn More
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Advanced Package Core+
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ includes everything needed for fast and precise heating.
1215.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure | Ceramic-coated Aluminum |
---|---|
Tension | 230 V |
Dimensions | 135 mm dia. |
max. (métrique) | 20°C to 300°C |
Type | Magnetic Stirring Hotplate |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17901971
|
Heidolph™
506-22151-00 |
EU |
1215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
- Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor
- Silicone protective cover for a longer lasting protection of your magnetic stirrer
Spécification
Ceramic-coated Aluminum | |
135 mm dia. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
25 kg | |
20 L | |
3 Years | |
LCD |
230 V | |
20°C to 300°C | |
Round | |
1 | |
100 to 1400 rpm | |
CE, NRTL |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Advanced Package Core+