Learn More
OHAUS™ Agitateur à usage intensif
L’agitateur à usage intensif OHAUS™ est conçu pour une large gamme d’applications avec des charges plus importantes ou plus lourdes qui nécessitent des résultats précis.
Marque: OHAUS™ 30391886
6570.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conçu pour les applications avec des charges lourdes
- L’agitateur assure un mouvement reproductible qui est réparti uniformément sur toute la surface du plateau
- Le modèle numérique est doté de commandes par microprocesseur, d’un fonctionnement continu ou programmé, d’un système d’agitation Accu-Drive™ breveté et d’écrans LED pour afficher la vitesse et la durée
Specifications
51 mm | |
± 1 tr/min, plus de 100 tr/min ± 1 % de la vitesse définie | |
230 V, 50/60 Hz, 2,5 A | |
2,5 A | |
CE, TUV | |
29,30 in | |
74,4 x 91,4 x 17 cm | |
17 cm | |
74,4 cm | |
36 in | |
91 cm | |
103,9 kg | |
Agitateur, usage intensif, SHHD6850DG, UE | |
1 s à 160 h |
68 kg | |
15 à 300 tr/min | |
-10°C à +60°C | |
Agitateur | |
Plateforme en aluminium | |
74,4 cm | |
6,7 in | |
29,30 in | |
61 cm | |
91,4 cm | |
229,1 lb | |
Numérique | |
SHHD6850DG |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Special Offers