Learn More
OHAUS™ Agitateur à usage intensif
L’agitateur à usage intensif OHAUS™ est conçu pour une large gamme d’applications avec des charges plus importantes ou plus lourdes qui nécessitent des résultats précis.
Marque: OHAUS™ 30391872
5220.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour les applications avec des charges lourdes
- L’agitateur assure un mouvement reproductible qui est réparti uniformément sur toute la surface du plateau
- Le modèle numérique est doté de commandes par microprocesseur, d’un fonctionnement continu ou programmé, d’un système d’agitation Accu-Drive™ breveté et d’écrans LED pour afficher la vitesse et la durée
Spécification
51 mm | |
± 1 tr/min, plus de 100 tr/min ± 1 % de la vitesse définie | |
230 V, 50/60 Hz, 2,5 A | |
2,5 A | |
CE, TUV | |
28,70 in | |
72,9 x 67,8 x 17 cm | |
17 cm | |
72,9 cm | |
26,7 in | |
61 cm | |
90,3 kg | |
Agitateur, usage intensif, SHHD4550DG, UE | |
1 s à 160 h |
45,4 kg | |
15 à 300 tr/min | |
-10°C à +60°C | |
Agitateur | |
Plateforme en aluminium | |
72,9 cm | |
6,7 in | |
28,70 in | |
61 cm | |
67,8 cm | |
199,1 lb | |
Numérique | |
SHHD4550DG |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Agitateur à usage intensif > Orbite : 51 mm ; Capacité : 45,4 kg ; contrôle : Numérique
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu