Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit with Relays
Series SGR hotplates - each heating position cam be individually and variably regulated.
690.00€ - 2455.00€
Spécification
Tension | 230 V |
---|---|
Type | Plaque chauffante |
max. (métrique) | 500°C |
Fréquence | 50/60 Hz |
Comprend | Relais électronique |
Code produit | Marque | Puissance | Dimensions (L x l x H) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Puissance | Dimensions (L x l x H) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10535912
|
Gestigkeit Harry
SGR1 |
500 W | 180 x 210 x 160 mm | 2,9 Kg |
690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10219961
|
Gestigkeit Harry
SGR2 |
1000 W | 355 x 210 x 160 mm | 5,4 kg |
1045.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10628792
|
Gestigkeit Harry
SGR3 |
1 500 W | 530 x 210 x 160 mm | 7,9 kg |
1415.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10466311
|
Gestigkeit Harry
SGR4 |
2000 W | 705 x 210 x 160 mm | 10,4 kg |
1765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10504582
|
Gestigkeit Harry
SGR5 |
2500 W | 880 x 210 x 160 mm | 12,9 kg |
2120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10117821
|
Gestigkeit Harry
SGR6 |
3000 W | 1055 x 210 x 160 mm | 15,4 kg |
2455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Hotplates are made of smoothly finished cast-iron with central expansion recesses. All parts of the housing are constructed from high-grade, stainless steel. Each unit has a screw-in fitting for a supporting retort rod. Designed for continuous operation.
- Regulation of Model SGR
- Each unit has an additional electronic relay and a 3-pole diode output bushing (extra-low voltage) for the contact thermometer (however this is not conditional). If used the regulation via contact thermometer takes automatic precedence. Otherwise model SGR functions as model SG, with variable regulation
Spécification
230 V | |
500°C | |
Relais électronique |
Plaque chauffante | |
50/60 Hz |