missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gestigkeit Harry Heating Unit with Relays

Series SGR hotplates - each heating position cam be individually and variably regulated.

Marque:  Gestigkeit Harry SGR3

Code nomenclature Nacres: NB.76

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10628792

  • 1415.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Les plaques chauffantes sont fabriquées en fonte à finition lisse avec des cavités centrales pour l’expansion. Toutes les pièces du boîtier sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité. Chaque unité est équipée d’un raccord à visser pour une tige de statif. Convient au fonctionnement en continu.
  • Régulation du modèle SGR
    • Chaque unité est équipée d’un relais électronique supplémentaire et d’une douille de sortie à diode tripolaire (très basse tension) pour le thermomètre à contact (mais ce n’est pas une condition). En cas d’utilisation, la régulation par thermomètre de contact est automatiquement prioritaire. Sinon, le modèle SGR fonctionne comme le modèle SG, avec une régulation variable
Spécification

Spécification

Plaque chauffante
230 V
7,9 kg
50/60 Hz
530 x 210 x 160 mm
500°C
1 500 W
Relais électronique
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions