Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit with Relays
Series SGR hotplates - each heating position cam be individually and variably regulated.
Marque:  Gestigkeit Harry SGR1
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10535912
  • 690.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-10-2024
Description
  • Les plaques chauffantes sont fabriquées en fonte à finition lisse avec des cavités centrales pour l’expansion. Toutes les pièces du boîtier sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité. Chaque unité est équipée d’un raccord à visser pour une tige de statif. Convient au fonctionnement en continu.
  • Régulation du modèle SGR
    • Chaque unité est équipée d’un relais électronique supplémentaire et d’une douille de sortie à diode tripolaire (très basse tension) pour le thermomètre à contact (mais ce n’est pas une condition). En cas d’utilisation, la régulation par thermomètre de contact est automatiquement prioritaire. Sinon, le modèle SGR fonctionne comme le modèle SG, avec une régulation variable
Spécification
Spécification
Plaque chauffante
230 V
2,9 Kg
50/60 Hz
180 x 210 x 160 mm
500°C
500 W
Relais électronique