Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit série 308/310 en PEHD
Utilisez ce flacon à col étroit série 308/310 en PEHD Kautex™ pour le conditionnement, l’envoi d’échantillons, l’expédition et le stockage. Adapté au remplissage et au transport de liquides dangereux, il est doté d’une zone d’écriture encastrée avec tailles de 1000 et 2500 ml. Il est approuvé par l’ONU pour les liquides.
14.60€ - 358.04€
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28.7 mm |
---|---|
À utiliser avec (application) | Conditionnement, envoi d’échantillons, expédition, stockage |
Matériau | PEHD |
Finition de col | Étroit |
Bouche | Col étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10559912
|
Kautex™
2000084464 |
0.5 L | Naturel |
358.04€
120 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15500981
|
Kautex™
2000084152 |
1 L | Naturel |
246.19€
64 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10339790
|
Kautex™
2000084153 |
2,5 L | Naturel |
14.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10028081
|
Kautex™
2000084486 |
2,5 L | Noir |
254.17€
26 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Poignée optimisée pour une manipulation sûre et confortable.
- Zone d’écriture encastrée avec tailles de 1000 et 2500 ml.
- Approuvé par l’ONU pour les liquides
Spécification
28.7 mm | |
PEHD | |
Col étroit |
Conditionnement, envoi d’échantillons, expédition, stockage | |
Étroit |