Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit série 308/310 en PEHD
Utilisez ce flacon à col étroit série 308/310 en PEHD Kautex™ pour le conditionnement, l’envoi d’échantillons, l’expédition et le stockage. Adapté au remplissage et au transport de liquides dangereux, il est doté d’une zone d’écriture encastrée avec tailles de 1000 et 2500 ml. Il est approuvé par l’ONU pour les liquides.
Marque: Kautex™ 2000084153
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
- Poignée optimisée pour une manipulation sûre et confortable.
- Zone d’écriture encastrée avec tailles de 1000 et 2500 ml.
- Approuvé par l’ONU pour les liquides
Spécification
2,5 L | |
28,7mm | |
HDPE | |
UN 3H1/X1.9/250 | |
282 mm | |
127mm |
Naturel | |
Conditionnement, envoi d’échantillons, expédition, stockage | |
Étroit | |
Étroit | |
Flacon à col étroit |