Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit série 308/310 en PEHD
Utilisez ce flacon à col étroit série 308/310 en PEHD Kautex™ pour le conditionnement, l’envoi d’échantillons, l’expédition et le stockage. Adapté au remplissage et au transport de liquides dangereux, il est doté d’une zone d’écriture encastrée avec tailles de 1000 et 2500 ml. Il est approuvé par l’ONU pour les liquides.
Marque: Kautex™ 2000084464
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Optimized handle for safe and comfortable handling.
- Recessed labelling field with sizes 1000 and 2500 mL.
- GL 45 neck, three different types of closures available
- leakproof
- UN approved for liquids
Spécification
0.5 L | |
28.7 mm | |
PEHD | |
UN 1H1/X1.9/250 | |
176.5 mm | |
77 mm |
Naturel | |
Conditionnement, envoi d’échantillons, expédition, stockage | |
Étroit | |
Col étroit | |
Flacon à col étroit |