Learn More
Kartell™ PEHD, Flacons d’aspiration à usage intensif
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
25 l
50 l
Description
S’utilise avec : Conçu pour fonctionner à vie, adapté aux produits alimentaires
- Conçus avec des parois épaisses (2 mm) et translucides
- Avec poignées de transport et bouchon
- Fournis avec un robinet BSP de 3/4 po BSP compatible avec un filetage de 12 mm dans l’aspirateur pour des performances étanches
- Adapté aux denrées alimentaires
- Recommandé : appliquez de la vaseline sur le filetage avant assemblage
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
Capacité (métrique) | 10 l |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 52,5 mm |
Diamètre (métrique) externe | 210 mm |
À utiliser avec (application) | Conçu pour fonctionner à vie, adapté aux produits alimentaires |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 425 mm |
Comprend | Bouchon, poignées de transport, robinet |
Matériau | HDPE |
Mouth Style | Étroit |
Type de produit | Bonbonne à paroi robuste |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ PEHD, Flacons d’aspiration à usage intensif >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu