Learn More
S Murray™ PE, flacon d’aspiration Code produit.: 12765285
Ajouter au panier
S Murray™ PE, flacon d’aspiration
Code produit. 12765285
Volume : 10000 ml
Click to view available options
Volume : 10000 ml
Code produit. 12765285
Marque: S Murray™ P023/02
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capacité métrique : 10 l
Capacité métrique : 10 l
  • Bouchon à vis
  • Avec poignée de transport
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Diamètre (métrique) externe 205 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 378 mm
Matériau Polyéthylène
Type de produit Ballon d’aspiration
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
S Murray™ PE, flacon d’aspiration >