Learn More
PEHD Azlon™, flacon d’aspiration à col étroit Code produit.: 10339474
Ajouter au panier
PEHD Azlon™, flacon d’aspiration à col étroit
Code produit. 10339474
Capacité : 5 L ; Col étroit
Click to view available options
Capacité : 5 L ; Col étroit
Code produit. 10339474
Marque: Azlon BGH034
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Pour la distribution sous paillasse de liquides / eau distillée de laboratoire, etc. ; Couleur : Blanc
  • Graduations en relief et couleur translucide
  • Robinets d’arrêt étanches à fonctionnement régulier
  • La poignée de transport robuste facilite le transport
  • Bouchon à vis pour un stockage sécurisé
  • Conforme aux directives de la FDA sur le contact alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 l
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) intérieur de col 49 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution sous paillasse de liquides/eau distillée de laboratoire, etc.
Hauteur (métrique) avec bouchon 330 mm
Comprend Bouchon
Matériau HDPE
Type de goulot Étroit
Type de produit Ballon d’aspiration
Forme Octogonale
Nom du produit
PEHD Azlon™, flacon d’aspiration à col étroit >