Learn More
Fisherbrand™ Rack flottant en mousse pour tubes
Permet de faire flotter des tubes dans les bains-marie, les cuves ou les béchers. Les racks flottants en mousse pour tubes Fisherbrand™ sont fabriqués en mousse de PEHD flexible pour des applications de laboratoire diverses et variées. De couleurs vives, les racks réutilisables comportent des poignées de transport amovibles permettant de soulever les échantillons facilement pour les sortir des bains-marie.
Marque: Fisherbrand™ HS2166
18.86 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Non recommandé pour un nettoyage en autoclave.
Description
- Les racks en mousse aux couleurs vives sont parfaits pour les tubes flottant dans les bains-marie, les cuves ou les béchers
- La mousse à cellule fermée résiste à l’absorption d’eau pour que les racks puissent être lavés et réutilisés
- Inclut des poignées de transport amovibles pour soulever facilement les échantillons hors des bains
Spécification
Non recommandé | |
Portoir pour tubes à essai | |
Dix-huit tubes de 0,2 ml, 0,5 ml et 1,5 à 2,0 ml | |
Mousse en PEHD | |
Rond | |
9,3 mm |
Bleu | |
Pour le flottement des tubes dans les bains-marie, tubes ou béchers | |
Poignées de transport amovibles | |
5/boîte | |
70 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30