Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HBST
242.00€ - 600.00€
Spécification
Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
---|---|
Modèle | HBST |
Type de produit | Bande chauffante |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10501742
|
Horst™
20706 |
10 m |
440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10057071
|
Horst™
20701 |
1 m |
322.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10699802
|
Horst™
20702 |
2 m |
393.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10590392
|
Horst™
20703 |
3 m |
509.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10077081
|
Horst™
20704 |
4 m |
242.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10751753
|
Horst™
20705 |
5 m |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10668462
|
Horst™
20709 |
7 m |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10791913
|
Horst™
20711 |
17 m |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Ruban chauffant renforcé 250°C• Enveloppe fibre de verre tressée multicouche
• Conducteur protégé par tresse de blindage
• Isolant primaire PTFE
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Ruban
• Accessoires obligatoiresrégulateur. prise 1184-7514
• Inclus avec câble 1 m et prise Afnor.
Spécification
Tension ∼230 V | |
HBST | |
Bande chauffante |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Horst™ Ruban de chauffage modèle HBST