Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HBST
Code produit. 10501742
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 m
10 m
17 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7 m
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10501742
Marque: Horst™ 20706
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ruban chauffant renforcé 250°C
• Enveloppe fibre de verre tressée multicouche
• Conducteur protégé par tresse de blindage
• Isolant primaire PTFE
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Ruban
• Accessoires obligatoires prise 1184-7514. .
Spécification
Dimensions (L x l) 10 Lm
Dimensions (L x l x H) 10 Lm
Longueur (métrique) 10 m
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HBST
Type de produit Bande chauffante