Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HBST
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 m
10 m
17 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ruban chauffant renforcé 250°C
• Enveloppe fibre de verre tressée multicouche
• Conducteur protégé par tresse de blindage
• Isolant primaire PTFE
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Ruban
• Accessoires obligatoiresrégulateur. prise 1184-7514
• Inclus avec câble 1 m et prise Afnor.
• Enveloppe fibre de verre tressée multicouche
• Conducteur protégé par tresse de blindage
• Isolant primaire PTFE
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Ruban
• Accessoires obligatoiresrégulateur. prise 1184-7514
• Inclus avec câble 1 m et prise Afnor.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 1 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 1 m (L) |
| Longueur (métrique) | 1 m |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HBST |
| Type de produit | Bande chauffante |