Learn More
Gibco™ HBSS, sans calcium, sans magnésium
HBSS, sans calcium, sans magnésium
Marque: Gibco™ 14170138
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La solution saline équilibrée de Hank (HBSS) est utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. Des formulations exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Nous proposons une variété de formules Gibco™ HBSS pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ HBSS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu HBSS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (14170-120). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
Solution saline équilibrée de Hanks, 10 x 500 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec glucose, bicarbonate de sodium, rouge de phénol, durée de conservation de 36 mois, pour culture de cellules de mammifères | |
Liquide | |
Glucose, Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol | |
Culture de cellules de mammifères | |
10 x 500 ml |
15 à 30 °C | |
1 X | |
Solution saline équilibrée de Hanks | |
Sans calcium, Sans magnésium | |
7,0 à 7,4 | |
Pour diagnostic in vitro |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ HBSS, sans calcium, sans magnésium > 10 x 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu