Learn More
Gibco™ HBSS, sans calcium, sans magnésium
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Conditionnement:
1 kit
100mL
20 PCS
Description
La solution saline équilibrée de Hank (HBSS) est utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. Des formulations exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Nous proposons une variété de formules Gibco™ HBSS pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ HBSS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu HBSS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (14170-120). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ HBSS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu HBSS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (14170-120). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| Contenu et stockage | 15 à 30 °C |
| Description | Solution saline équilibrée de Hanks, 100 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec glucose, bicarbonate de sodium, rouge de phénol, durée de conservation de 36 mois, pour culture cellulaire de mammifères |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Solution saline équilibrée de Hanks |
| Avec additifs | Glucose, Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| pH | 7,0 à 7,4 |
| Afficher plus |