Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses
Stockage de liquides dangereux présentant un risque de pollution
sur devis
Spécification
Matériau Acier
Type Drum Rack
Hauteur (impériale) 78.74 in.
Hauteur (métrique) 2000.00 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17866556
Afficher les documents
asecos™
27833
25 L
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17824625
Afficher les documents
asecos™
27835
40 L
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
  • Cadre de rayonnage galvanisé
  • Construction robuste avec des traverses
  • Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
  • Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
  • Le système d’étagères peut être étendu individuellement
  • Livraison démontée avec instructions de montage
  • 4 bacs de rétention en acier peint comme niveaux de stockage
Spécification
Spécification
Acier
Drum Rack
78.74 in.
2000.00 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Rack pour substances dangereuses