Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses
Stockage de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 27833
Code produit. 17866556
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Cadre de rayonnage galvanisé
  • Construction robuste avec des traverses
  • Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
  • Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
  • Le système d’étagères peut être étendu individuellement
  • Livraison démontée avec instructions de montage
  • 4 bacs de rétention en acier peint comme niveaux de stockage
Spécification
Spécification
6.6 gal.
Acier
53.54 in.
53.54 in.
78.74 in.
17.20 in.
182.98 lb.
25 L
Drum Rack
1360.00 mm
1360.00 mm
2000.00 mm
437.00 mm
83 kg
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
asecos™ Rack pour substances dangereuses > Capacité :25 L